Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkonium-Tiegel
Artikelnummer. 12867683 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
40 mL
45 mL
Höhe (metrisch):
25 mm
38 mm
39 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
12867683 45 mL 39 mm 1 Stück
12857683 40 mL 38 mm 1 Stück
11766567 10 ml 25 mm 1 Stück
11776567 15 ml 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12867683 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    128.92 € / 1 Stück
    Sparen 8.08 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessern Sie die Laborergebnisse mit der idealen Alternative zu Platin, splitterfestem Zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirckoniumtiegel verhindern Probenkontamination fast vollständig.
  • Ideal für die meisten bei großer Hitze durchgeführten Schmelzverfahren, die unabhängig von Material oder Flussmischung zu wenig oder gar keinen chemischen Angriffen oder zur Oxidation des Tiegels führen.
  • Beständig gegen Schmelzen von Alkali (Na, K, Li)-Karbonaten, Hydroxiden, Peroxiden, Boraten, Nitraten, Chloriden und einigen Fluoriden oder Kombinationen daraus.
  • Vollständig beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln aller Konzentrationen, außer Flusssäure.
  • Damit lassen sich Probenkontaminationen virtuell eliminieren.
  • Beständigkeit gegen geschmolzenes Natriumperoxid.
  • Lässt sich nicht mit leichter reduzierbaren Metallen legieren.
  • Im Gegensatz zu Platin ist keine Glättung und Umformung notwendig.
  • Hat nicht die Probleme der hohen Investitionskosten und der Sicherheit, wie sie bei Platin bestehen.
Spezifikation
Material Zirkonium
Max. Temperatur (metrisch) 450°bis 500 °C
Menge Je 1
Dicke (metrisch) 1 mm
Kapazität (metrisch) 45 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 39 mm
Product Type Tiegel