Learn More
Masterflex™ PTFE-Schläuche
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Maximaler Druck:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Unit Size:
1 Stück
Description
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.Die Cole-ParmerTM PTFE-Schläuche reißen nicht unter Hitze oder Druck.
- Für hochreine Arbeit geeignet.
- Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Risse und Belastung
- Niedriger Reibungskoeffzient
- Lichtdurchlässig
- Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550).
- Temperaturbereich: -240 bis 260 °C
- Autoklav, Ethylenoxid oder Trockenhitze
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, USP, GMP |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -240 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchscheinend |
| Show More |