Learn More
Masterflex™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 11797305 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Maximaler Druck:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Packungsgröße
11797305 1.6 mm 370 psi 1 Stück
11726108 8 mm 137 psi 1 Stück
11779998 6.4 mm 274 psi 1 Stück
11789909 4 mm 294 psi 1 Stück
11705948 3.2 mm 370 psi 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11797305 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640741
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen. Die Cole-Parmer™ PTFE-Schläuche reißen nicht unter Hitze oder Druck.
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.Die Cole-ParmerTM PTFE-Schläuche reißen nicht unter Hitze oder Druck.
  • Für hochreine Arbeit geeignet.
  • Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Risse und Belastung
  • Niedriger Reibungskoeffzient
  • Lichtdurchlässig
  • Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturbereich: -240 bis 260 °C
  • Autoklav, Ethylenoxid oder Trockenhitze
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 10.16 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 370 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C