Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Beschreibung
- Chemisch inerter, lichtdurchlässiger, weißer Schlauch
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Löst sich nicht in oder absorbiert nicht aus Flüssigkeiten, die gepumpt werden
- Äußert geringe Gasdurchlässigkeit
- Nicht toxisch
- Praktisch nicht porös
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Mit EtO oder Autoklav sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,13 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Flüssigkeiten unter Druck oder hohen Temperaturen in der Chemie-, Pharma-, Mechanik-, Elektrik- und Automobilbranche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 20 °°C |
| Mehr anzeigen |