Learn More
Masterflex™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 13480899
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
12.8 mm
17.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
Artikelnummer. 13480899
Marke: Masterflex™ 0660535
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen. Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Durchscheinend
  • Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Kasse VI.
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
  • Temperaturbereich: -400 bis +500 °F (-240 bis +260 °C)
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -400 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 240 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp PTFE-Schläuche