Learn More
Bohlender™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 10495441
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
Dicke (metrisch):
1.0 mm
2.0 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10495441 10.0 mm 1.0 mm 1 Meter
10106030 8.0 mm 2.0 mm 1 Meter
10567122 12.0 mm 1.0 mm -
3 options
Artikelnummer. 10495441
Marke: Bohlender™ S181064
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +260 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Konformität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 10.0 mm
Material PTFE
Dicke (metrisch) 1.0 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend bis milchig weiß
Flexibility Biegeradius 144 mm
Maximaler Druck Berstdruck 28 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche