Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Pinzetten, fein spitz
Artikelnummer. p-7163688 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16266021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Pinzette, fein spitz, sind inert und nicht kontaminierend
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Material PTFE
Länge (metrisch) 100 mm
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Pinzetten, fein spitz
Menge Je 1