Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Pinzetten, fein quadratisch
Artikelnummer. 16296021 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
16296021 200 mm 1 Stück
16256021 100 mm 5 Stück
16276021 150 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16296021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Pinzette, fein quadratisch, sind inert und nicht kontaminierend
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Material PTFE
Länge (metrisch) 200 mm
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Pinzetten, fein quadratisch
Menge Je 1