Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung, PTFE (V7)
Artikelnummer. 11537233 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Standard-Konusverbindung:
19/22A Konus
24/40A Konus
29/42A Konus
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Standard-Konusverbindung unitSize
11537233 6 mm 19/22A Konus 1 Stück
11547233 6 mm 24/40A Konus 1 Stück
11557233 8 mm 24/40A Konus 1 Stück
11567233 10 mm 24/40A Konus 1 Stück
11577233 12 mm 29/42A Konus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11537233
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dauerhaft belastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung. Fisherbrand™ PTFE Universal Rührwerksführung (V7) enthält ein spezielles Glaskugellager für Steifigkeit und Laufruhe.
  • Vakuum- (5 mm Hg) und Druckleistung (3 bis 5 psi)
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Empfohlene Maximaldrehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min. Für Glas-, Metall- und PTFE-Rührwellen.
Specifications
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Höhe (metrisch) 96 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 19/22A Konus
Typ Universal-Rührerführung, PTFE (V7)
Gewicht (metrisch) 240 g
Material PTFE