Learn More
Bohlender™ US-amerikanische PTFE-Manschetten mit Greifring
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
US 45/50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Vakuum-geeignet
- Wiederverwendbar
- Aus PTFE mit Greifring und Dichtringen an der Außenseite
- Niedrige Leckrate von weniger als 1 x 0.0001 mbar
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
- Für US-Standardgrößen von entweder 29/42 oder 45/50
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochvakuumdichtung |
| Material | PTFE |
| Temperaturbereich (metrisch) | −200 °C bis +250 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | US 45/50 |
| Typ | Manschette mit Greifring |