Learn More
Duran™ Ventilstifte aus PTFE
Artikelnummer. 10235969 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Durchgangsgröße: 0 bis 4mm
Durchgangsgröße: 0 bis 6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
10235969 Durchgangsgröße: 0 bis 6mm 1 Stück
10705720 Durchgangsgröße: 0 bis 4mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10235969
Marke: Duran™ 286057207
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Ventilstift
Beschreibung Durchgangsgröße: 0 bis 6mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Produra Ventilhahn
Enthält mit Abdrehsicherung