Learn More
Duran™ Ventilstifte aus PTFE
Artikelnummer. 10705720 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Durchgangsgröße: 0 bis 4mm
Durchgangsgröße: 0 bis 6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10705720
Marke: Duran™ 286057404
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Ventilstift
Beschreibung Durchgangsgröße: 0 bis 4mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Produra Ventilhahn
Enthält mit Abdrehsicherung