Learn More
Duran™ Ventilstifte aus PTFE
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Durchgangsgröße: 0 bis 4mm
Durchgangsgröße: 0 bis 6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ventilstift |
| Beschreibung | Durchgangsgröße: 0 bis 6mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Produra Ventilhahn |
| Enthält | mit Abdrehsicherung |