Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Fläschchen
Artikelnummer. 10762793 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10762793 25 ml -
10650283 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762793
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dicke Wandkonstruktion. Fisherbrand™ PTFE-Fläschchen sind ideal für die Lagerung aggressiver oder teurer Materialien.
  • Geeignet für Reaktionen in kleinem Maßstab unter niedrigem Druck
  • Konische Innenseite für das einfache Entfernen des Inhalts
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 35 mm
Material PTFE
Volumen (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von gefährlichen Chemikalien
Skala Nein
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C° bis +280 °C°
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge Je 1
Verschlussgröße 45 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (metrisch) 64 mm