Learn More
Bohlender™ PTFE-Scheiben
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10.0 mm
12,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Farbe: weiß
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Gewinde M 5 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5.3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichern von Armaturen |
| Menge | 10/Pckg. |
| Größe (metrisch) | Thread M 5 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10.0 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Unterlegscheibe |