Learn More
Bohlender™ PTFE-Uhrschalen
Artikelnummer. 10134631
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10134631 50 mm 1 Stück
10185691 75 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134631 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. A20001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60 €
    7.63 € / 1 Stück
    Sparen 4.97 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für Anwendungen wie Blends oder Deckgefäße.
  • Konvexe Form
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • FDA-Konformität
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Material PTFE
Form Konvex
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blends, die Gefäße abdecken
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C bis +250 °C
Höhe (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm