Learn More
Kartell™ PTFE-Uhrglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
52.76 mm
76.32 mm
99.39 mm
126.36 mm
153 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Hervorragende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
- Kann im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 250 °C sicher eingesetzt werden.
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Material | PTFE |
| Form | Rund |
| Typ | Uhrglas |
| Durchmesser (metrisch) | 153 mm |