Learn More
Kartell™ PTFE-Uhrglas
Artikelnummer. 10254041
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
52.76 mm
76.32 mm
99.39 mm
126.36 mm
153 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10254041
Marke: Kartell™ 0064500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dieses Uhrglas, um Flüssigkeiten zu verdampfen oder Feststoffe beim Wiegen einer Probe zu halten sowie in Situationen, in denen Kreuzkontaminationen auftreten könnten. Das Kartell™ PTFE-Uhrglas hat eine gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Hervorragende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
  • Kann im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 250 °C sicher eingesetzt werden.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Bodenform Rund
Material PTFE
Form Rund
Typ Uhrglas
Durchmesser (metrisch) 99.39 mm