Learn More
Kartell™ PTFE-Uhrglas
Artikelnummer. 10707721
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
52.76 mm
76.32 mm
99.39 mm
126.36 mm
153 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10707721 52.76 mm 2 Stück
10224141 153 mm 2 Stück
10214141 126.36 mm 2 Stück
10293991 76.32 mm 2 Stück
10254041 99.39 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10707721 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0064300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00 €
    15.70 € / 2 Stück
    Sparen 0.30 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie dieses Uhrglas, um Flüssigkeiten zu verdampfen oder Feststoffe beim Wiegen einer Probe zu halten sowie in Situationen, in denen Kreuzkontaminationen auftreten könnten. Das Kartell™ PTFE-Uhrglas hat eine gute Hitze- und Chemikalienbestä
  • Hervorragende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
  • Kann im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 250 °C sicher eingesetzt werden.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Material PTFE
Durchmesser (metrisch) 52.76 mm