Learn More
Kartell™ PTFE-Uhrglas
Artikelnummer. p-8504036
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
52.76 mm
76.32 mm
99.39 mm
126.36 mm
153 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10224141
Marke: Kartell™ 0064700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Verwenden Sie dieses Uhrglas, um Flüssigkeiten zu verdampfen oder Feststoffe beim Wiegen einer Probe zu halten sowie in Situationen, in denen Kreuzkontaminationen auftreten könnten. Das Kartell™ PTFE-Uhrglas hat eine gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Hervorragende chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
  • Kann im Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 250 °C sicher eingesetzt werden.
  • Für Lebensmittel geeignet
Specifikationer
Bodenform Rund
Material PTFE
Form Rund
Typ Uhrglas
Durchmesser (metrisch) 153 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.