Learn More
BRAND™ PTFE-Uhrglas
Artikelnummer. 10425651 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10425651 40 mm 1 Stück
10252211 65 mm 1 Stück
10303771 75 mm 1 Stück
10088490 125 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10425651 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 150904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.15 €
    9.20 € / 1 Stück
    Sparen 0.95 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PTFE-Uhrglasschalen eignen sich ideal zum Abdecken von Bechern.
  • Aus PTFE
  • Ideal zum Bedecken von PTFE-Bechern
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher
Durchmesser (metrisch) 40 mm