Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 9 – 10 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen und Probenröhrchen |
| Höhe (metrisch) | 11 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Form | Flügel |