missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PTGIS Monoclonal Antibody (852307)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561869

Artikelnummer. 30536076

  • 482.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

CYP8A1 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. However, this protein is considered a member of the cytochrome P450 superfamily on the basis of sequence similarity rather than functional similarity. This endoplasmic reticulum membrane protein catalyzes the conversion of prostglandin H2 to prostacyclin (prostaglandin I2), a potent vasodilator and inhibitor of platelet aggregation. An imbalance of prostacyclin and its physiological antagonist thromboxane A2 contribute to the development of myocardial infarction, stroke, and atherosclerosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PTGIS
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q16647
PTGIS
E. coli-derived recombinant human Prostaglandin I2 Synthase, Arg21-Pro500.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot
852307
Unconjugated
PTGIS
Cyp8; CYP8A1; cytochrome P450 8A1; cytochrome P450, family 8, subfamily A, polypeptide 1; hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; LOW QUALITY PROTEIN: prostacyclin synthase; MGC126858; MGC126860; PGIS; Prostacyclin synthase; prostaglandin I2 (prostacyclin) synthase; prostaglandin I2 (prostacyclin) synthase like; prostaglandin I2 synthase; PTGI; ptgis; ptgisl
Mouse
Protein A/G
RUO
5740
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt