Learn More
PTH Antibody (SPM604), Alexa Fluor™ 488 - N-terminal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18441624 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18441624 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18441624
Marke: Novus Biologicals NBP254434AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PTH
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM604
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide around aa 1-34 of human mature-PTH-polypeptide (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01270)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5741
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ