missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTP pi/PTPRU Antibody (PTPRU/7616), DyLight 405, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
PTP pi/PTPRU Monoclonal antibody specifically detects PTP pi/PTPRU in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PTP pi/PTPRU |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PTPRU/7616 |
| Konjugat | DyLight 405 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FMI, hPTP-J, pancreatic carcinoma phosphatase 2, PCP2, PCP-2, pi R-PTP-Psi, protein tyrosine phosphatase J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, U, protein-tyrosine phosphatase J, protein-tyrosine phosphatase pi, PTP, PTP pi, PTP-J, PTP-PI, PTPPSI, PTP-RO, Receptor protein tyrosine phosphatase hPTP-J, R-PTP-PSI |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-200) of human PTP pi/PTPRU protein (exact sequence is proprietary) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?