Learn More
PTP-Probe für die Elementaranalyse von Ölen, VHG™
Artikelnummer. 17994366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994366 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17994366 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVPTPMO25G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
PTP-Probe für die Elementaranalyse von Ölen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Menge 25 g