Learn More
PTP-Probe für die Partikelzählungsanalyse, VHG™
Artikelnummer. 18013930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18013930 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18013930 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVPTPPC125
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
PTP-Probe für die Partikelzählungsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Particle Count Analysis
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Particle Count Analysis
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17043
IUPAC-Name Partikelzählungsanalyse
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Menge 100 mL