Learn More
PTP-Probe für Viskositätsanalyse, VHG™
Artikelnummer. 17964186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17964186 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17964186 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVPTPVISC50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
PTP-Probe für die Viskositätsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Viscosity
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Viscosity
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Menge 50 mL