Få mere at vide
Få mere at vide
PTP-Satz (enthält je eines der folgenden Elemente: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC), VHG™
Beskrivelse
PTP-Set (enthält jeweils eines der folgenden Elemente: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | VHG-VPTPMO-25G |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | VHG-VPTPMO-25G |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Kohlenwasserstofföl |
| Menge | Set |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?