Learn More
PTP1B-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495066 100 mg 100 Milligramm
16474098 10 mg 10 Milligramm
16450457 50 mg -
16406807 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10704
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM; 1,2,5-thiadiazolidin-3-one-1,1-dioxide scaffold for derivatives synthesis.
PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PTP1B-IN-1
Physikalische Form Solid
CAS 612530-44-6
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8N2O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym PTP1B inhibitor
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 38 mg/mL (179.05 mM)
SMILES O=S(N1C2=CC=CC=C2)(NC(C1)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 212.23
Formelmasse 212.23
Reinheit (%) 98.84%
Güte Research