missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTPN11 Monoclonal Antibody (OTI3F2), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
PTPN11 Monoclonal antibody specifically detects PTPN11 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PTPN11 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI3F2 |
| Konzentration | 0.99 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | RIT2 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q5BJQ5, Q99578 |
| Gen-Alias | 2700084A17Rik; AW536184; bptp3; CFC; cSH-PTP2; encodes catalytic domain; HCP; HGNC:9644; JMML; METCDS; MGC14433; Noonan syndrome 1; ns1; null; OTTHUMP00000166108; phosphotyrosyl-protein phosphatase; protein tyrosine phosphatase non-receptor type 11; protein tyrosine phosphatase SH-PTP2; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 (Noonan syndrome 1); protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 S homeolog; protein-tyrosine phosphatase 1D; Protein-tyrosine phosphatase 2C; protein-tyrosine phosphatase SYP; PTP1C; PTP1D; PTP-1D; ptp-2; PTP2C; PTP-2C; Ptpn11; ptpn11.S; ptpn11-a; ptpn11-b; SAP-2; SH2 domain-containing protein tyrosine phosphatase-2; Shp2; shp-2; SHPTP2; SH-PTP2; SH-PTP2 protein tyrosine phosphatase non-receptor type 11; SH-PTP2 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11; SH-PTP3; Syp; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11; XELAEV_18010676mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?