missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPN11 Monoclonal Antibody (OTI3F2), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17525101
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17525101 100 μL -
17545101 30 μL 30 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17525101 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA501758

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains two tandem Src homology-2 domains, which function as phospho-tyrosine binding domains and mediate the interaction of this PTP with its substrates. This PTP is widely expressed in most tissues and plays a regulatory role in various cell signaling events that are important for a diversity of cell functions, such as mitogenic activation, metabolic control, transcription regulation, and cell migration. Mutations in this gene are a cause of Noo syndrome as well as acute myeloid leukemia.

Spezifikation

Antigen PTPN11
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3F2
Konzentration 0.99 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen PTPN11
Gen-Zugriffsnummer Q06124
Gen-Alias BPTP3, CFC, JMML, METCDS, NS1, PTP-1D, PTP2C, SH-PTP2, SH-PTP3, SHP2
Gensymbole PTPN11
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human PTPN11 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 477488, 5781
Zielspezies Canine, Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.