Learn More
Chemsplash PU-Grip-Anti-Rutsch-Sohle Überschuh
Artikelnummer. 30058269
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
200 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058269 Universal 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058269 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2782.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.06 €
    292.26 € / 200 Paare
    Sparen 52.80 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Grip-Überschuh mit rutschfester Sohle besteht aus Chemsplash 55 g/m² Mikrolaminatgewebe.
Chemsplash Überschuh mit Grip
  • 55 g/m² Material Typ PB 6B
  • 70 g/m² graue PU-Antirutschsohle
  • Elastischer Bund an Oberteil und Knöcheln
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Der Grip-Überschuh mit rutschfester Sohle besteht aus Chemsplash 55 g/m² Mikrolaminatgewebe, das weich und mikroporös ist. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Überschuh ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Konformität mit ISO 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9, es verfügt über eine 70 g/m² PU-Antirutschsohle, die zudem antistatisch ist. Chemsplash Accessoires sind so konzipiert, dass sie den Träger vor der Umgebung schützen oder umgekehrt, und bieten so maximalen Tragekomfort.
Spezifikation
Größe Universal
Material Mikroporöses Verbundgewebe, Proprietäres laminiertes Vliesgewebe
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Cleanroom Class Klasse 100-1000 (ISO 5-6)