Learn More
Pullulan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448539 1 g 1 Gramm
15458539 5 g 5 Gramm
15468539 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66961.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9057-02-7 | (C18H30O15)AHO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9057-02-7
Molekulargewicht (g/mol) NaN
Synonym iota-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-2-o-sulfonato-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pullulan
Farbe Weiß
Summenformel (C12H16O15S2)n
MDL-Nummer MFCD00151512
Menge 1 g
InChI-Schlüssel QIDSWKFAPCTSKL-RRQHLKGPSA-J
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](-*)O3)[C@H](O)[C@@H](O-*)[C@H]1OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5-Dihydroxy-6-[[(1R,3R,4R,5S,8S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[[(1R,3S,4R,5S,8S)-3-hydroxy-4-sulfonatoxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3-sulfonatoxyoxan-4-yl]oxy-4-sulfonatoxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]oct
PubChem CID 11966245
Physikalische Form Pulver