Learn More
Pullulan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468539
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468539 10 g 10 Gramm
15448539 1 g 1 Gramm
15458539 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66961.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9057-02-7 | (C18H30O15)AHO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9057-02-7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pullulan
Farbe Weiß
Summenformel (C18H30O15)AHO
MDL-Nummer MFCD00081940
Menge 10 g
InChI-Schlüssel GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
IUPAC-Name (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(methoxymethyl)oxan-3,4,5-triol
PubChem CID 131636581
Physikalische Form Pulver