Learn More
Fisherbrand™ Impuls-Vortexmischer
Artikelnummer. 15716969 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15716969 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15716969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 €
    401.31 € / 1 Stück
    Sparen 125.69 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Mit Becherkopf, 3 Zoll-Kopf mit Abdeckung und leicht zu ladendem 1.5 ml- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter. Die Halterung verfügt über einen integrierten Becherkopf.
Die leistungsstarke, pulsierende Vortexwirkung bietet einen hervorragenden Zellaufschluss bei der Anwendung von Glasperlen.
Die leistungsstarke, pulsierende Vortexwirkung bietet einen hervorragenden Zellaufschluss bei der Anwendung von Glasperlen. Der Pulsing Vortex Mixer ist in der Lage, Zellen innerhalb von Minuten vollständig zu lysieren. Die einzigartige Pulsierwirkung reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt gleichzeitig für ein effektiveres Mischen und Lysieren. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde.
  • Zersetzung/Homogenisierung mit Glas-Beads
  • Kontinuierliche oder Touch-Modi
  • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
  • Mikroprozessorbasierte Steuerungen
  • 5 Jahre Garantie
Garantie
5 Jahre begrenzte Garantie auf Teile und Arbeitskräfte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2.5 mm
Drehzahlbereich 500 bis 2500 U/min
Elektrische Anforderungen 120 V, 1,2 A, 135 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 135 W
Stromstärke 0,6 A
Produkttyp Impuls-Vortexmischer
Steckertyp US-, EU-Stecker, UK CH-Adapter
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 7.97 Zoll
Länge (metrisch) 20.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12.1 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 4.5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Enthält Mit Becherkopf, 3 Zoll-Kopf mit Abdeckung und leicht zu ladendem 1.5 ml- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter. Die Halterung verfügt über einen integrierten Becherkopf.
Gewährleistung und Service 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitszeit.