Learn More
SPEX CertiPrep™ Geno/Grinder 2010 Homogenisator für den Zellaufschluss
Artikelnummer. 12605297 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
57,2 x 35,6 x 71,1 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
12605297 57,2 x 35,6 x 71,1 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12605297 Lieferant SPEX CertiPrep™ Lieferanten-Nr. 2010230
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatisierter Hochdurchsatz-Homogenisator und Zelllyser für pflanzliches und tierisches Gewebe. SPEX CertiPrep™ Pulverisierer und Zelllyser 2010 Geno/Grinder bietet Platz für eine ganze Palette von Probenfläschchen oder bis zu sechs DeepWell-Titer
  • Automatisierter mechanischer Aufschluss durch Mahlen mit Beads, ideal für Zelllyseanwendungen mit hohem Durchsatz.
  • Anwendungen:
    • Isolierung von Nukleinsäuren (DNA/RNA), Proteinen, Enzymen, Bakterien und Hefen.
    • Extraktion von Pestiziden und anderen schwach konzentrierten Rückständen aus pflanzlichen und tierischen Proben.
    • Wird in modifizierten QuEChERS, SweET und anderen Extraktionsmethoden verwendet.
  • Speziell entwickelt für den schnellen Zellaufschluss, die Lyse und die Gewebehomogenisierung.
  • Entwickelt für kräftiges Auf- und Abschütteln für eine schnelle und effektive Probenvorbereitung (typischerweise innerhalb von 2 Minuten) von DeepWell-Titerplatten, Fläschchensets und Zentrifugenröhrchen.
  • Programmierbares Touchscreen-Bedienfeld für Laufzeit, Geschwindigkeit, Zyklen und Pausenzeit.
  • Bis zu 500 Protokolle können zum Abrufen gespeichert werden.
  • Verstellbare Klemme mit Entriegelungstaste, mit der Fläschchen oder Titerplatten verschiedener Größen gesichert werden können.
  • Für einen sicheren Betrieb stabilisieren Sicherheitsverriegelung und Pneumatikzylinder den Deckel.
  • Horizontale Klemmenbeladung verhindert das Verschütten von Proben sowie Kreuzkontaminationen.
  • Einfaches Einrichten und Laden – Proben einfach in die Klammer laden, Geschwindigkeit und Zeit einstellen und die Starttaste für eine schnelle und konsistente Probenvorbereitung drücken.
  • Optionales Kryo-Tech™ Zubehör ermöglicht kryogenes Mahlen und Konservieren temperaturempfindlicher Proben für RNA- und Proteinextraktionen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Abmessungen (L x B x H) 57,2 x 35,6 x 71,1 cm
Mahldauer Max: 20 min
PS 1/3 HD-Motor
Enthält Universal-Klemm- und Tabletteindeckung zur Verwendung mit Mehrfachwell-Platten
Steckertyp 2-poliger geerdeter Stecker
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 45,5 kg
Frequenz 50 Hz