Learn More
Fritsch™ Pulverisette 7 Planeten-Mikromühle der Premium-Serie
Artikelnummer. 10704424
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
10704424 100/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10704424 Lieferant Fritsch™ Lieferanten-Nr. 07.5000.00
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fritsch™ Planetenmühle PULVERISETTE 7 Premium Line mit 2 Arbeitsplätzen ist für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert und eignet sich hervorragend zum verlustfreien Schleifen bis zur Endfeinheit von 100 nm aus harten, mittelharten und spröden Ma
  • Drehzahl der Hauptscheibe 100–1100 U/min, relative Drehzahl der Mahlschüssel bis 2200 U/min
  • Absolut sicherer Betrieb – dank revolutionärem SelfLOCK
  • Mahlschüsseln rasten in der Maschine ein – ohne zusätzliche Klemmung
  • Blockierung der Mühle bei unzulässigen Betriebszuständen
  • Automatische Abschaltfunktion bei auftretender Unwucht
  • Verhinderung unzulässiger Mahleinstellungen durch automatische Erkennung eingesetzter Mahlschüsseln und Optimierung der Rotationsgeschwindigkeit über RFID-Chip
  • Automatische Parameterprüfung vor jedem Schleifen gewährleistet genaue Reproduzierbarkeit
  • Zusätzliche Zeitersparnis und extra Zuverlässigkeit durch schnelle Schüsselwechsel
  • Bis zu 2 Proben können gleichzeitig zerkleinert werden
  • Nutzkapazität von bis 2x 30 ml
  • Ergonomisch gestalteter Touchscreen verfügt über eine besonders logische Menüstruktur in 10 Sprachen für eine einfache und intuitive Benutzerführung
  • Umfangreiches Zubehör zur Vereinfachung Ihrer täglichen Arbeit
Spezifikation
Produkttyp Planetary 7 Mikromühle
Abmessungen (T x B x H) 40 x 58 x 36 cm
Elektrische Anforderungen 100240 V/1∼, 5060 Hz, 1200 W
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geologie und Mineralogie, Keramik, Chemie, Biologie, Pharmazie, Metallurgie, Mechanisches Legieren, Werkstoffforschung
Spannung 100/240 V
Gewicht (metrisch) 44 kg