Learn More
Chemsplash SumoGrip Orangefarbene Nitril-Einweghandschuhe, Modell 4070
Artikelnummer. 30058469
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058469 Extragroß 1000 Stück
30058201 Mittel 1000 Stück
30058152 Groß 1000 Stück
30058441 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30058469 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 4070.450.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.27 €
    69.85 € / 1000 Stück
    Sparen 12.42 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweghandschuhe mit diamantförmigem Griffmuster für sicheren Halt auch bei öligen Bedingungen. Das Nitrilmaterial eignet sich auch zum Schutz vor Chemikalienspritzern und verfügt über elastische Eigenschaften, die eine einfache Handhabung und Passform ermöglichen.
  • Premium-Komfort-Nitrilhandschuh
  • Suma Griffigkeit an Handfläche und Rücken
  • Chemikalienbeständig nach EN374 Typ B
  • Beidseitig tragbar
  • Umgeschlagene Bündchen und latexfrei
  • PFAS-frei
  • Touchscreen-kompatibel
  • Dicke: 9,8 mil, Gewicht: 8,0 g
  • AQL: 1,5
  • CE- und UKCA-geprüft
  • Verfügt über ein diamantförmiges Griffmuster für sicheren Halt auch bei öligen Bedingungen.
  • Bietet Schutz vor Chemikalienspritzern und ist dank seiner elastischen Eigenschaften für eine bequeme und eng anliegende Passform konzipiert.
  • Geeignet für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie.
  • Enthält keine PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder sonstige Konfliktstoffe.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 / Typ B, EN ISO: 374-5:2016
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Orange
Finger Thickness (English) 9,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.25 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 9,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.25 mm
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe Extragroß
Dicke (angloamerikanisch) 9,8 mil
Dicke (metrisch) 0.25 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage