Learn More
Bimsstein, Granular, 4 bis 6 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675730 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15675730 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15665730 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675730 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 51753250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Körnig, 4 bis 6 mm
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-09-8
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Bimsstein
Verpackung Poly-Flasche
Geruch Geruchsneutral
Farbe Grau
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.