Learn More
Pumosetrag Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493666 25 mg -
16473787 50 mg -
16457838 10 mg 10 Milligramm
16417666 100 mg -
16400308 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493666 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19650
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733; DDP-733) is an orally available 5-HT3 partial agonist developed for the treatment of irritable bowel syndrome and gastroesophageal reflux disease.
Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pumosetrag Hydrochloride
CAS 194093-42-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18ClN3O2S
Menge 25 mg
Synonym MKC-733 DDP-733
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.94 mg/mL (8.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 339.84
Formelmasse 339.84
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism