Beschreibung
Die Pumpflasche mit Dosierer liefert eine genaue, saubere und dosierte Menge des Mediums. Es eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie Reagenzien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel oder Lotionen.
Die Dosierpumpe schützt den Inhalt vor Verunreinigungen und ermöglicht eine hygienische Dosierung, da die Pumpe das Eindringen von Luft und Keimen minimiert und verhindert, dass Finger oder andere Gegenstände mit dem Inhalt in Berührung kommen.
Die glasklare, leere Flasche liegt angenehm in der Hand und ermöglicht es, den Inhalt deutlich zu erkennen. Es kann mehrfach verwendet werden und sorgt für eine effiziente Restentleerung.
Der Pumpenkopf der Dosierpumpe kann mit einer Dreh- und Verriegelungskappe fixiert werden, sodass keine Flüssigkeit austreten kann.
- Gibt eine präzise Menge ab
- Schützt den Inhalt
- Lässt sich mit extra langem Verschlussgewinde dicht verschließen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,8 oz.. |
| Form | High Shoulder |
| Mehr anzeigen |