Learn More
Binder Pump Chamber VD 56 with Vacuum Pump VP1
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Flussrate:
2,0 m³/h
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pump chamber VD 56 with vacuum pump VP1 230V/50 to 60 Hz option model
- For installation of vacuum pumps
- With switchable power socket
- Includes chemical membrane pump with a nominal air flow of 2.0 m³/hour, final pressure of 7 mbar, and connection kit VD VP1-VP2
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Pump Chamber VD 56 with Vacuum Pump VP1 |
| Motordrehzahl | 2.0 m³/hr. |
| Material | Stainless Steel |
| Steckertyp | IEC |
| Flussrate | 2,0 m³/h |
| Zur Verwendung mit | VD 56 Vacuum Drying Oven |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Maximaler Druck | 1.1 bar |
| Mehr anzeigen |