Learn More
Masterflex™ L/S™ Kassettenpumpenkopf mit 2 Kanälen und 6 Rollen
Artikelnummer. 11865252 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
350 ml/min (max.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11865252 350 ml/min (max.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11865252 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0751910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 €
    634.56 € / 1 Stück
    Sparen 182.44 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pulsationsarmer Synchrondurchfluss aus mehreren Kanälen
  • Rastbare Kassetten ermöglichen einen schnellen Schlauchwechsel—der Pumpenkopf muss nicht aus dem Antrieb entfernt werden
  • Eine optimierte Halterkonstruktion fixiert Schläuche sicher an ihrem Platz
  • Durchflussrate 0,0008 bis 350 ml/min mit L/S Schläuchen—hängt von der Drehzahl des Antriebs, der Kassette und den Schlauchmaßen ab
  • Kann bis zu 2 große Kassetten aufnehmen
  • Für Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und höchstens 250 U/min
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 100 x 111 x 102 mm
Flussrate 350 ml/min (max.)
Material Polysulfon
Anzahl Kanäle 2 Groß
Anzahl Rollen 6
Gesamthöhe (metrisch) 102 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 mm
Gesamtbreite (metrisch) 111 mm