Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Artikelnummer. 11870060
Click to view available options
Flussrate:
2300 ml/min
36 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11870060
Marke: Masterflex™ 0701352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
  • Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
  • Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
  • Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
  • Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) und gewährleistet so eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Beschreibung Standardpumpenkopf für L/S 13 Schläuche, PPS-Gehäuse/Edelstahlrotor.
Flussrate 36 ml/min
Höhe (angloamerikanisch) Absaugung 29 ft.
Höhe Absaugung (metrisch) 8,8 m
Material Polyphenylensulfid
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Befestigt
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 3 in.
Gesamthöhe (metrisch) 77 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Gesamtlänge (metrisch) 64 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 3 in.
Gesamtbreite (metrisch) 77 mm
Rollenmaterial Edelstahl
Schlauchgröße L/S 13
Typ Volumen pro Umdrehung mit L/S 13 Schlauch (ml): 0,06 ml
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 0,02 bis 600 U/min