missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PUNC Monoclonal Antibody (920038)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561964

Artikelnummer. 30535088

  • 461.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PUNC
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and no preservative
Q8IVU1
IGDCC3
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human IGDCC3, Met1-Gly640.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
920038
Unconjugated
IGDCC3
HsT18880; IGDCC3; Immunoglobulin superfamily DCC subclass member 3; immunoglobulin superfamily, DCC subclass, member 3; PUNC; Putative neuronal cell adhesion molecule
Mouse
Protein A/G
RUO
9543
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt