Learn More
Moldex™ Pura-Fit MoldexStation
Beschreibung
- Spark Plugs™ Konisch zulaufende Einweg-Gehörschutzstöpsel sind im Lieferumfang enthalten
- Stöpsel bleiben durch den automatischen Austausch des Spendermechanismus bei jeder Wiederbefüllung hygienisch
- Lieferbar mit allen Moldex Einweg-Gehörschutzstöpseln aus PU-Schaum
- Lieferbar mit 250 und 500 Gehörschutzstöpselpaaren
- Der Montagewinkel ist separat erhältlich und wird für alle Moldex Stationen benötigt
- Gehörschutzstöpsel sind gemäß EN 352-2:2002 getestet und zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Klein |
| Menge | 250/Packung |
| Produkttyp | Pura-Fit Moldex Station |
| Mounting | Mounting bracket comes separately; required for all MoldexStations |
| Enthält | 250 Paar Moldex® Ohrstöpsel aus PU-Schaumstoff |