Learn More
RETSCH Pure 70 mm-Ringsieb, Edelstahl, für die Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,12mm
0,2mm
0,25mm
0,28mm
0,5mm
0,75mm
1mm
1,5 mm
2mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 0,12mm |
| Typ | Ringsiebe |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 70mm |