Learn More
Hochreines deionisiertes Wasser, Waternation
Artikelnummer. 30130295 Alle ansehen Waternation Medical Division Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
6 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30130295 10 x 500 mL 5 Liter
30130305 10 x 100 mL 1 Liter
30130301 6 x 1000 mL 6 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130295 Lieferant Waternation Lieferanten-Nr. MLG5500/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
EP grade Pure Deionised Water. Complies with the requirements of ASTM D1193-06, ISO 3696 Type 2A and 3A.
  • Rückverfolgbarkeit von Chargen
  • Auswahl an Glas- oder Kunststoffflaschen mit manipulationssicheren Deckeln
  • Garantierte Reinheitsgrade
  • Nicht DEPC-behandelt
  • Hervorragende Preise
  • Konformitäts- und Analysenzertifikat
  • Fordern Sie eine kostenlose Probe an.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
pH 7
Leitfähigkeit 1 μS/cm
Güte EP
Verpackung PET-Flaschen
Analysenzertifikat Yes
Menge 10 x 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen und Spülen von Glaswaren