Learn More
Honeywell KCL™ Pure Fit 395 Handschuhe
Artikelnummer. 10206174
Change view
Click to view available options
Größe:
11
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10206174 11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10206174 Lieferant Honeywell KCL™ Lieferanten-Nr. 039511191X
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell KCL™ Pure Fit 395 Handschuhe mit Handfläche aus geschäumtem Nitril und Fingerspitzenbeschichtung.
  • Leicht
  • Einlage aus schwarzem Nylon
  • Handflächen- und Fingerspitzenbeschichtung aus grauem geschäumten Nitril
  • Fusselarm
  • Bequem
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit für Präzisionsarbeiten gewährleistet
  • Ausgezeichnete Griffigkeit bei öligen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/2000
Beschichteter Bereich Handfläche und Fingerspitzen
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating 1
Größe 11
Auskleidung Leichtes schwarzes Nylon
Menge 144/Pckg.
Reißfestigkeit 3